Documenti fondamentali
74850
Sigma-Aldrich
1-Octanol
puriss., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Beilstein:
1697461
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.14 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
523 °F
Limite di esplosione
8 % (lit.)
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Blocks T-type Ca2+ channels
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Cristian Gobbo et al.
ACS nano, 6(12), 10684-10698 (2012-12-12)
Controlling the molecular conformation of oligomers on surfaces through noncovalent interactions symbolizes an important approach in the bottom-up patterning of surfaces with nanoscale precision. Here we report on the design, synthesis, and scanning tunneling microscopy (STM) investigation of linear oligoamides