Documenti fondamentali
74010
Sigma-Aldrich
Nitrosyl tetrafluoroborate
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Nitrosonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula condensata:
NOBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)