73901
Sulfadiazine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)