Documenti
72671
Supelco
Ampoules 10ml
for color reference solutions
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
SB.54
Descrizione generale
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
Applicazioni
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
Confezionamento
tray with 189 ampules
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)