Documenti fondamentali
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nδ-Alloc-D-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
lumps
Attività ottica
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)