Documenti fondamentali
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
100
200
agenzia
EN 14039
ISO 16703
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.686 g/mL at 20 °C
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Risultati analitici
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetracontano analytical standard
Supelco
87086
Tetracontano
Florisil® for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
Supelco
03286
Florisil®
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)