69193
Methyl nicotinate
analytical standard
Sinonimo/i:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear to very faintly turbid, colorless
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?