68771
Isoimperatorin
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(3-Methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one, 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC(C(OCC=C(C)C)=C(C=CO2)C2=C3)=C3O1
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
IGWDEVSBEKYORK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?