68488
Phenethyl isothiocyanate
analytical standard
Sinonimo/i:
PEITC, 2-Phenylethyl isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.5888 (lit.)
n20/D 1.589-1.591
P. eboll.
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?