Documenti
68002
Sigma-Aldrich
2-Methylnicotinic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Beilstein:
114333
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Punto di fusione
228-230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)