325228
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Methylnicotinic acid, 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
228-230 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?