66450
4-Methyl-1-cyclohexene
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Densità
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)