65209
(R)-(−)-α-Methoxyphenylacetic acid
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
O-Methyl-D-mandelic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -150±3°, c = 0.5% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
64-67 °C
66-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)