Documenti
63936
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
purum, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.36
Beilstein:
2144156
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
54-58 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Altre note
Stable precursor of O-mesitylenesulfonylhydroxylamine (MSH) — a powerful aminating reagent; review
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Y. Taura et al.
Synthesis, 1-1 (1977)