63655
(+)-p-Menth-1-ene
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-(+)-4-Isopropyl-1-methylcyclohexene, Carvomenthene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +110±2°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
FAMJUFMHYAFYNU-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)