Documenti fondamentali
63130
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide light
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
purum p.a.
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
24-28% (MgO2, RT)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)