63083
Magnesium ionophore II
for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Sinonimo/i:
ETH 5214, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamide
About This Item
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Qualità
function tested
Punto di fusione
63-65 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)