63043
Magnesium matrix modifier
Sinonimo/i:
Magnesium nitrate – nitric acid solution, Magnesium modifier
Prodotti consigliati
PM
Mr 256.41 g/mol
Livello qualitativo
Concentrazione
10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid)
Cationi in tracce
Ag: ≤0.001 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?