63016
M-17 Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.75 g/L
ascorbic acid, 0.5 g/L
casein peptone (tryptic), 2.5 g/L
disodium β-glycerophosphate pentahydrate, 19 g/L
magnesium sulfate hydrate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
soyapeptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?