61848
Isovaleraldehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methylbutanal, 3-Methylbutyraldehyde, NSC 404119
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.96 (vs air)
Tensione di vapore
30 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥93.5% (GC)
Temp. autoaccensione
464 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1% isovaleric acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
90 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Organolettico
pungent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
32.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
0.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.