Documenti
61847
Supelco
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
106 μm (140 mesh)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Forma fisica
particles
Produttore/marchio commerciale
Whitehouse Scientific Ltd SS400
Dimensione particelle
106 μm (140 mesh)
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Sigma Aldrich et al.
Sigma data null