60660
3-sn-Phosphatidylethanolamine solution
from soybean, ≥97.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinonimo/i:
L-α-Cephalin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Forma fisica
liquid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?