Documenti fondamentali
57236
Sigma-Aldrich
Methyl indole-4-carboxylate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Methoxycarbonylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Beilstein:
141826
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of cytotoxic agents against multidrug-resistant cancer cells
  • Reactant for preparation of inhibitor for β-tryptase
  • Reactant for preparation of histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of JNK3 MAP kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of nucleosides
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)