55769
Linolelaidic acid solution
~250 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinonimo/i:
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid solution, Linoelaidic acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~250 mg/mL in ethanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?