52596
Methyl pivalate
suitable for GC/MS, ≥99.9% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
GC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.390 (lit.)
P. eboll.
101 °C (lit.)
Punto di fusione
-70 °C
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?