52302
1-O-Palmityl-rac-glycerol
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
rac-1-Hexadecyl-glycerol, rac-Glycerol-1-hexadecyl ether, DL-α-Hexadecylglycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Punto di fusione
60-65 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Cnr1(25248)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)