N8789
Anti-NONO (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NMT55, Anti-NRB54, Anti-Non-pou domain-containing octamer-binding protein, Anti-p54nrb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using NIH-3T3 lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NONO(4841)
mouse ... Nono(53610)
rat ... Nono(317259)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
altered calcium homeostasis and immune system
imbalance in schizophrenia