Documenti fondamentali
51810
Supelco
2-Mercaptobenzimidazole
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Beilstein:
119867
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
300-304 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>752.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 400 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yue Teng et al.
PloS one, 9(8), e106003-e106003 (2014-08-27)
2-Mercaptobenzimidazole (MBI) is widely utilized as a corrosion inhibitor, copper-plating brightener and rubber accelerator. The residue of MBI in the environment is potentially harmful. In the present work, the toxic interaction of MBI with the important antioxidant enzyme copper-zinc superoxide