51681
Silychristin
analytical standard
Sinonimo/i:
Silymarin II
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
BMLIIPOXVWESJG-LMBCONBSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Herbal extracts,[2] fruit extracts,[3] and seed extracts[4] of Silybum marianum by ultra-high performance liquid chromatography with diode array detection (UHPLC-DAD)[2][3] and methanol extraction coupled to HPLC equipped with ultraviolet array detection (UVAD).[4]
- Milk thistle seeds by HPLC-UV.[5]
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?