Documenti fondamentali
50636
Supelco
Paraquat dichloride-(rings-d8) hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium-2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-d8 dichloride, Methyl viologen-d8 dichloride, Paraquat dichloride-d8
Scegli un formato
5 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 164.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D8H6Cl2N2 · xH2O
Peso molecolare:
265.21 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 164.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C([2H])C([2H])=[N+](C)C([2H])=C2[2H].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
FIKAKWIAUPDISJ-FUIWBTGGSA-L
Applicazioni
Paraquat dichloride-d8 may be used as a reference standard for the determination of paraquat dichloride-d8 in potato, cereals, and pulses by liquid-chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Development and independent laboratory validation of a simple method for the determination of paraquat and diquat in potato, cereals and pulses.
Kolberg DIS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 104(8), 2465-2474 (2012)