Documenti fondamentali
50271
Supelco
L-Isoleucine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.63
Beilstein:
5593455
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
GBKVTQSWZCBVSL-FHAQVOQBSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ricardo Almeida de Matos et al.
Amino acids, 49(2), 379-388 (2016-11-30)
The synthesis of nanoparticles is usually carried out by chemical reduction, which is effective but uses many toxic substances, making the process potentially harmful to the environment. Hence, as part of the search for environmentally friendly or green synthetic methods