49568
Bis(7-methyloctyl) phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
DINP, Diisononyl phthalate, Phthalic acid bis(7-methyloctyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.479-1.483
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCCCCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?