46732
Salbutamol hemisulfate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?