46127
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Saggio
≥98.0% (TLC)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)