45996
1,2,4-Trimethylbenzene
analytical standard
Sinonimo/i:
Pseudocumene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Temp. autoaccensione
959 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)