45625
Pindone
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Pivaloyl-1,3-indandione, 1,3-Dioxo-2-pivaloylindan, 2-Trimethylacetyl-1,3-indandione, Pindone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)C1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-14(2,3)13(17)10-11(15)8-6-4-5-7-9(8)12(10)16/h4-7,10H,1-3H3
RZKYEQDPDZUERB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)