Documenti fondamentali
45516
Supelco
Furalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.34
Beilstein:
6427785
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccco1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-11-7-5-8-12(2)15(11)18(13(3)17(20)21-4)16(19)14-9-6-10-22-14/h5-10,13H,1-4H3
CIEXPHRYOLIQQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luca Maria Chiesa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(7), 1340-1355 (2018-03-14)
Demand for honey is increasing, especially if it is organic and if its nutritional properties are linked to untreated environments in order to guarantee quality for health. Sources of contamination of honey can be divided into environmental and apicultural. Therefore