Documenti fondamentali
45394
Supelco
Chlorpropylat
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Chloropropylat, Isopropyl 4,4′-dichlorobenzilate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.21
Beilstein:
2757308
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H16Cl2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)