Documenti fondamentali
45369
Supelco
Carbetamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Beilstein:
8318291
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1
AMRQXHFXNZFDCH-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rofida Wahman et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Plants produce a huge number of functionally and chemically different natural products that play an important role in linking the plant with the adjacent environment. Plants can also absorb and transform external organic compounds (xenobiotics). Currently there are only a