Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 103.00 |
1 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 186.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
6.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 120 °C)
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChI key
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% | assay ≥95% (NT) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| density 1.232 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.00 g/mL at 20 °C | density - |
| refractive index n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507 | refractive index n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517 | refractive index - | refractive index n/D 1.480-1.483 |
| vapor density 6.1 (20 °C, vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?