44462
AmberChrom™ 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AmberChrom™ 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
Forma fisica
beads
Crosslinking
2 % cross-linked
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~75% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
100-200 mesh
Capacità
0.6 meq/mL
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?