443379
Xileni
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Temp. autoaccensione
867 °F
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
≤25% C6H5CH2CH3
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
137-140 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.