Documenti
44051
Millipore
Thayer-Martin Supplement I
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
V.C.N.T. Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Neisseria spp.
Applicazioni
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis.
Componenti
composition (per vial, sufficient for 500 mL medium):
vancomycin 1.5 mg
colistin methane sulphonate 3.75 mg
trimethoprim 2.5 mg
nyastin 6′250 units
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)