Documenti fondamentali
43503
Supelco
Bromuro di potassio
≥99.9995% (metals basis)
About This Item
Formula condensata:
KBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Saggio
≥99.9995% (metals basis)
Impurezze
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
iodide (I-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.02 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Ce: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
La: ≤0.005 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sc: ≤0.005 mg/kg
Sm: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
Y: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mamta J Patel et al.
Journal of cellular biochemistry, 106(2), 306-316 (2009-01-07)
Bone loss due to osteoporosis or disuse such as in paraplegia or microgravity is a significant health problem. As a treatment for osteoporosis, brief exposure of intact animals or humans to low magnitude and high frequency (LMHF) mechanical loading has
Dariusz Wawro et al.
International journal of molecular sciences, 12(11), 7286-7300 (2011-12-17)
This paper describes a method for preparing chitosan fibers modified with hydroxyapatite (HAp), tricalcium phosphate (β-TCP), and HAp/β-TCP nanoparticles. Fiber-grade chitosan derived from the northern shrimp (Pandalus borealis) and nanoparticles of tricalcium phosphate (β-TCP) and hydroxyapatite (HAp) suspended in a