43479
MGYP Agar with Copper
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Copper Sulphate Agar, MYGP Agar, Malt extract Yeast extract Glucose Peptone Agar, Mould Yeast Agar with Copper
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 20.0 g/L
cupric sulfate, 0.4 g/L
dextrose, 10.0 g/L
gelatin peptone, 5.0 g/L
malt extract, 3.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
6.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Candida spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.