Documenti fondamentali
43264
Millipore
Agar Test pH 6
Scegli un formato
500 G
CHF 327.00
CHF 327.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 327.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41171608
NACRES:
NA.74
CHF 327.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Composizione
agar-agar, 13.0 g/L
peptone from casein, tryptic, 3.45 g/L
peptone from meat, tryptic, 3.45 g/L
sodium chloride, 5.1 g/L
Livello qualitativo
pH finale
6.0±0.2 (25 °C)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
For the detection of antimicrobial inhibitors in meat and organ samples together with Bacillus subtilis (BGA) spore suspension and Micrococcus luteus ATCC 9341 as test organisms.
Nota sulla preparazione
Suspend 25 g/litre Test Agar pH 6.0, autoclave (15 min at 121°C), test the pH and if necessary adjust. Cool to 50-45 °C, mix in 1mL/litre Bacillus subtilis (BGA) spore suspension. After mixing the spore suspension, immediately pour the plates and place in the refrigerator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)