43084
Ginsenoside Rh3
analytical standard
Sinonimo/i:
(3β, 12β,20Z)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C36H60O7/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-12-16-36(8)28(22)23(38)18-26-34(6)15-14-27(33(4,5)25(34)13-17-35(26,36)7)43-32-31(41)30(40)29(39)24(19-37)42-32/h10-11,22-32,37-41H,9,12-19H2,1-8H3/b21-11-/t22-,23+,24-,25?,26?,27?,28+,29-,30+,31-,32+,34+,35-,36+/m1/s1
PHLXREOMFNVWOH-WJJFPOJFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.