403601
Gel di silice
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Grado
high-purity grade
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore®
Dimensione particelle
63-200 μm
70-230 mesh
Dimensione pori
100 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for low pressure LC.
Caratteristiche e vantaggi
Pore size allows for access by larger solute molecules and bonding reagents than standard 60Å silica gel.
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?