39851
HybriScan™ I kit
Alicyclobacillus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Alicyclobacillus HybriScan™ I
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HybriScan™I Alicyclobacillus, suitable for microbiology
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
(HybriScan™)
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).