Documenti fondamentali
398179
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
ACS reagent, ≥98.5%
Sinonimo/i:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Scegli un formato
500 G
CHF 61.90
1 KG
CHF 80.90
CHF 61.90
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 61.90
1 KG
CHF 80.90
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Beilstein:
605315
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 61.90
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.98 atm ( 100 °C)
Saggio
≥98.5%
Stato
solid or liquid
Temp. autoaccensione
689 °F
Peso equivalente
104.0-106.0 Apparent
Limite di esplosione
10.6 %
Impurezze
≤0.15% water
≤1.0% C2H7NO
≤1.0% C6H15NO3
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. ebollizione
217 °C/150 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 105 g/L at 20 °C
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethanolamine (DEA) is an amino alcohol commonly used in the preparation of soaps and surfactants, in agricultural chemicals and in textile processing.[1] It is used as an absorbent for capturing CO2.[2] Its toxic and carcinogenic effect has been studied.[1]
Applicazioni
Diethanolamine may be used in the following processes:
  • Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.[3]
  • As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.[4]
  • Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Development, Characterization of Hydroxyl Terminated Dendritic Macromolecules as Prospective Drug Carriers.
Gajjar D, et al.
American Journal of Polymer Science & Engineering, 3(1), 73-89 (2015)
A continuous diethanolamine dehydrogenation fixed bed catalyst and reactor system.
Hickman DA, et al.
Chemical Engineering Journal, 278, 447-453 (2015)
Monitoring of Chemical Speciation of DEA-CO2-Water System by Raman Spectroscopy.
Shahid MZ, et al.
Advanced Materials Research, 1113, 358-363 (2015)
Diethanolamine and N,N-diethylethanolamine ionic liquids as precatalyst-precursors and reaction media in green Heck reaction protocol.
Petrovic ZD, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 327(1), 45-50 (2010)
Bjørn Henrik Hansen et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 99(2), 212-222 (2010-06-12)
Alkanolamines are surface-active chemicals used in a wide range of industrial, agricultural and pharmaceutical applications and products. Of particular interest is the use of alkanolamines such as diethanolamine (DEA) in the removal of CO(2) from natural gas and for CO(2)